Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Micro-Vial Graduated Screw Thread Vials
With solid-top closure and PTFE-faced white rubber liner
222.00€ - 309.00€
Specifica
Material (Liner) | PTFE/Rubber |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Graduato | Yes |
Stile della base | Tapered |
Quantità | 12 Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Colore | Altezza (sistema imperiale) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Colore | Altezza (sistema imperiale) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10548413
|
DWK Life Sciences
60702-3 |
Screw Cap | Clear | 2 in. | 3 mL |
222.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16439665
|
DWK Life Sciences
60702-5 |
Screw Cap | Clear | 2.44 in. | 5 mL |
243.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16419665
|
DWK Life Sciences
60702-10 |
Screw Cap | Clear | 2.87 in. | 10 mL |
309.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Accuform™
- KG-33 borosilicate glass
- Extra thick clear glass walls
Specifica
PTFE/Rubber | |
Yes | |
12 Cs. |
Borosilicate Glass | |
Tapered |