Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Micro-Vial Graduated Screw Thread Vials
With solid-top closure and PTFE-faced white rubber liner
Marca:  DWK Life Sciences 60702-1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10010802
  • 142.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 12-11-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accuform™
  • KG-33 borosilicate glass
  • Extra thick clear glass walls
Specifica
Specifica
Clear
Borosilicate Glass
Yes
PTFE/Rubber
13-425
49 mm
14 mm
1 mL
1.92 in.
Tapered
Screw Cap (Open-Top)
12 Case