Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Tubi capillari per lo spotting Kontes™ Microcaps™ TLC
Codice prodotto. 13005813
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5, 1, 2, 5, 10 μL
100 μL
20 μL
5 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
13005813 5 μl pezzi 100
13025813 20 μL pezzi 100
13065813 100 μL pezzi 100
13075813 0.5, 1, 2, 5, 10 μL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13005813 Fornitore DWK LIFE SCIENCES™ N. del fornitore 7645000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.10€
    52.51€ / pezzi 100
    Risparmia 7.59€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Precision-bore glass tubes for spotting preadsorbent TLC plates, cut to predetermined lengths so each tube holds a known fluid volume, made from low extractable borosilicate glass meeting USP Type I and ASTM E438 requirements
  • Capillary action draws fluid into tube; dispense by squeezing the bulb
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • Volumetric tolerance: ±1%
  • Supplied with one bulb assembly and one dispenser vial containing 100 micropipets
Specifica
Certificazione/Conformità USP tipo I, ASTM E438
Diametro (sistema imperiale) interno 0.0174 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.0355 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.4419 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.9017 mm
Materiale Vetro borosilicato
Sterilità Non-sterile
Include 1 gruppo bulbo e 1 fiala dispenser
Lunghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Tolleranza ±1%
Tipo di imballaggio 100/Cs.
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 5 μl
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Tubi capillari per lo spotting TLC Microcaps™
Monouso Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aspirating Bulb