Learn More
DWK Life Sciences Tubi capillari per lo spotting Kontes™ Microcaps™ TLC
Codice prodotto. 13065813
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5, 1, 2, 5, 10 μL
100 μL
20 μL
5 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
13065813 100 μL pezzi 100
13005813 5 μl pezzi 100
13025813 20 μL pezzi 100
13075813 0.5, 1, 2, 5, 10 μL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13065813 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 7645000100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For spotting preadsorbent TLC plates
Precision-bore glass capillary tubes, cut to predetermined lengths, so that each capillary tube will hold a known volume of fluid when filled.
  • Capillary action draws fluid into tube
  • Dispense fluid by squeezing bulb
  • No unusual skills or training required
  • Immediate, professional results
  • Supplied in packages containing one bulb assembly and one dispenser vial with 100 micropipets
  • Volumetric tolerance: ±1%
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.0410 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.0555 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.04 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.4 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include 1 Bulb assembly and 1 dispenser vial
Lunghezza (sistema imperiale) 4.56 in.
Volume (sistema metrico) 100 μL
Lunghezza (sistema metrico) 116 mm
Tipo Microcap