Learn More
DWK Life Sciences Tubi capillari per lo spotting Kontes™ Microcaps™ TLC
Codice prodotto. 13075813
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5, 1, 2, 5, 10 μL
100 μL
20 μL
5 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
13075813 0.5, 1, 2, 5, 10 μL pezzi 500
13005813 5 μl pezzi 100
13025813 20 μL pezzi 100
13065813 100 μL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13075813 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 7645200000
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For spotting preadsorbent TLC plates
Kit includes:
  • Five dispenser vials containing 100 micropipets each of 0.5, 1, 2, 5 and 10μL
  • Bulb assembly
  • Spotting holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Include Five dispenser vials containing 100 micropipets each of 0.5, 1, 2, 5 and 10μL; Bulb assembly; Spotting holder
Volume (sistema metrico) 0.5, 1, 2, 5, 10 μL
Tipo TLC Spotting Capillary Kit