Learn More
DWK Life Sciences Pestello per pellet Kontes™ Pestle™
Codice prodotto. 11800104
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
1.5 ml
Materiale:
CTFE/acciaio inox
Polipropilene
Include:
100 Microtubes
100 microprovette
senza microprovette
Senza Dnasi:
No
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale Include Senza Dnasi Dimensione della confezione
11800104 0.5 ml Polipropilene senza microprovette pezzi 100
11898502 1.5 ml CTFE/acciaio inox senza microprovette No Pezzo
11888502 0.5 ml CTFE/acciaio inox senza microprovette No Pezzo
11872913 1.5 ml Polipropilene 100 microprovette pezzi 100
11858502 0.5 ml Polipropilene senza microprovette pezzi 100
10057312 1.5 ml Polipropilene 100 microprovette pezzi 100
10794783 0.5 ml Polipropilene 100 Microtubes pezzi 100
11815125 1.5 ml Polipropilene senza microprovette pezzi 100
11849923 1.5 ml Polipropilene senza microprovette pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11800104 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 7495210500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Per la risospensione di granulato di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Pestello per pellet monouso
  • Scegliere materiali apirogeni autoclavabili in polipropilene o esenti da RNasi e DNasi (prodotti in condizioni di camera sterile M5.5 [Classe 10,000])
  • Disponibile con o senza 100 microprovette
  • Le microprovette hanno le stesse proprietà e sono confezionate singolarmente per garantirne la purezza
  • Lunghezza del pestello con punta, 7 cm (2.75 pollici)
Pestello per pellet riutilizzabile
  • Testa in polimero CTFE autoclavabile con stelo in acciaio inox
  • Lunghezza del pestello con punta, 6 cm (2.5 pollici) per misura da 0.5 ml; 14 cm (5.59 pollici) per misura da 1.5 ml
Spécification
Autoclavabile
Colore Blu
Capacità (sistema imperiale) 0.01 once
Capacità (sistema metrico) 0.5 ml
Materiale Polipropilene
Product Type Pestello per pellet
Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Per la risospensione di pellet di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Lunghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Senza Dnasi
Include senza microprovette
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Capacità 0.01 once, 0.5 ml
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.