Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pestles For Dounce All-Glass Tissue Grinders
Codice prodotto. 10389444
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
0.06 once, 2 ml
Product Type:
Pestello con grande superficie di triturazione
Pestello con piccola superficie di triturazione
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Product Type Dimensione della confezione
10389444 0.06 once, 2 ml Pestello con piccola superficie di triturazione Pezzo
13161124 0.06 once, 2 ml Pestello con grande superficie di triturazione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10389444 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 8853020002
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
All-glass component parts.
  • Da utilizzare con omogeneizzatori di tessuti Dounce (serie Kontes 885300)
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.06 once
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Product Type Pestello con piccola superficie di triturazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omogeneizzatore tissutale Dounce
Capacità 0.06 once, 2 ml