Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pestles For Dounce All-Glass Tissue Grinders
Codice prodotto. 13161124
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 ml
Product Type:
Pestello con grande superficie di triturazione
Pestello con piccola superficie di triturazione
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Product Type Dimensione della confezione
13161124 2 ml Pestello con grande superficie di triturazione Pezzo
10389444 2 ml Pestello con piccola superficie di triturazione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13161124 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 8853010002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.50€
    53.33€ / pezzi 1
    Risparmia 3.17€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-04-2027
All-glass component parts.
  • Da utilizzare con omogeneizzatori di tessuti Dounce (serie Kontes 885300)
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.06 once
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Product Type Pestello con grande superficie di triturazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omogeneizzatore tissutale Dounce