Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- Low to Medium Pressure LC Columns
- DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ PTFE-Plugged Columns
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ PTFE-Plugged Columns
Codice prodotto. 13486339 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacità della colonna:
10 mL
20 mL
30 mL
40 mL
80 mL
110 mL
130 mL
140 mL
150 mL
190 mL
240 mL
250 mL
300 mL
650 mL
1300 mL
Include:
2mm Bore PTFE Stopcock Plug
Fritted Disc, 2mm Bore PTFE Stopcock Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Capacità della colonna | Include | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 13486339 | 500 mm | 25 mm | 240 mL | Fritted Disc, 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11887453 | 200 mm | 15 mm | 30 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 13406349 | 250 mm | 11 mm | 20 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11857453 | 150 mm | 11 mm | 10 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11897453 | 250 mm | 15 mm | 40 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11807463 | 500 mm | 15 mm | 80 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11807473 | 500 mm | 19 mm | 140 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11817473 | 300 mm | 22 mm | 110 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 13426349 | 500 mm | 22 mm | 190 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11897463 | 300 mm | 19 mm | 80 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11837473 | 400 mm | 30 mm | 250 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11827473 | 350 mm | 22 mm | 130 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11847473 | 500 mm | 30 mm | 300 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 13446339 | 300 mm | 11 mm | 20 mL | Fritted Disc, 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 13456339 | 400 mm | 19 mm | 110 mL | Fritted Disc, 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11817483 | 700 mm | 49 mm | 1300 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 13436349 | 500 mm | 41 mm | 650 mL | 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 13466339 | 300 mm | 22 mm | 110 mL | Fritted Disc, 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 13476339 | 400 mm | 22 mm | 150 mL | Fritted Disc, 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
| 11847423 | 300 mm | 25 mm | 140 mL | Fritted Disc, 2mm Bore PTFE Stopcock Plug | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
13486339
Fornitore
DWK Life Sciences
N. del fornitore
4205400245
-
293.00€
241.25€ / pezzi 1
Risparmia 51.75€
17% Sconto
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-05-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
With PTFE stopcock plug
- Sealed-in, coarse porosity (40 to 60μm) fritted disc supports packing
- Use glass wool to support packing in columns without fritted disc
- PTFE plug controls flowrate
- Packing not included
Specifica
Specifica
| Dimensione del poro | 40 to 60 μm |
| Capacità della colonna | 240 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Materiale | Glass |
| Include | Fritted Disc, 2mm Bore PTFE Stopcock Plug |
| Tipo | Gravity Chromatography Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 25 mm |