Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Right Angle without Tip O-Ring PTFE Plug HI-VAC Valves
For vacuum applications up to 5 x 10-7 torr
125.00€ - 225.00€
Specifica
Include | PTFE plug |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Tipo | Right Angle Valve |
Allerta:
Polyacetal knob is not recommended for use over 110°C.
Codice del prodotto | Marca | Dimensione foro (sistema imperiale) | Diametro (sistema imperiale) gambo esterno | Range | Dimensioni O-ring dell'albero | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione foro (sistema imperiale) | Diametro (sistema imperiale) gambo esterno | Range | Dimensioni O-ring dell'albero | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11702235
|
DWK Life Sciences
826610-0012 |
0 to 0.47 in. | 0.62 in. | 0 to 12 mm | 112 |
225.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11792225
|
DWK Life Sciences
826610-0004 |
0 to 0.15 in. | 0.3 in. | 0 to 4 mm | 010 |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Comes with precision external thread for fine control
- Non-rotating shaft with primary seal made with FKM o-ring on tapered seat
- Full open position at 1-1/2 turns
- Used as bleed at up to half turn
- PTFE shaft can be used continuously at system temperatures of 230°C or intermittently at 275°C
Specifica
PTFE plug | |
Borosilicate Glass | |
Right Angle Valve |