Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Straight Low Hold Up without Tip O-Ring PTFE Plug Hi-VAC Valves
Click to view available options
Range:
0 to 4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With PTFE shaft seal to prevent contact between FKM o-rings and system and reduce outgassing
Specifica
Specifica
| Dimensione foro (sistema imperiale) | 0 to 0.15 in. |
| Diametro (sistema imperiale) gambo esterno | 0.35 in. |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 0 to 0.4 cm |
| Diametro (sistema metrico) gambo esterno | 0.9 cm |
| Include | PTFE plug |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Dimensioni O-ring dell'albero | 010 |
| Range | 0 to 4 mm |
| Tipo | Straight Valve |