Descrizione
Hand or motor operation
- All-glass construction
- Pestle is tooled for an appropriate sized single hole rubber stopper (sold separately)
- Can be motor driven at slow speeds by inserting the metal rod into the motor chuck
- Clearance between pestles and tubes is 0.1 to 0.15mm
Specifica
Specifica
| Tolleranza (sistema imperiale) | 0.004 to 0.006 in. |
| Tolleranza (sistema metrico) | 0.1 to 0.15mm |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 1.9 in. |
| Diametro (sistema metrico) albero | 50mm |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.06 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Materiale | Ground Glass |
| Product Type | Tenbroeck Tissue Grinder |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hand or motor operation |
| Lunghezza (sistema imperiale) pestello | 6.2 in. |
| Vedi altri risultati |