Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Titeseal™ 4mL Shell Vials
15 x 45mm
dietro preventivo
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Volume (sistema metrico) | 4 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography applications |
Altezza (sistema imperiale) | 1.73 in. |
Descrizione
- 4mL capacity
- Glass
- Supplied with polyethylene plug-style needle closures
Specifica
15 mm | |
4 mL | |
1.73 in. | |
Plug Style Needle | |
200/Pk. |
Borosilicate Glass | |
Chromatography applications | |
Polyethylene | |
44 mm |