Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Weighing/Transfer Funnels
Codice prodotto. 15376657
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
13 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore Dimensione della confezione
15376657 13 mm 60 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15376657 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 7476000013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.99€
    28.04€ / pezzi 1
    Risparmia 17.95€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-05-2027
For easy transfer of liquids or powders
  • Flat bottom
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 60 mm
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 13 mm
Da utilizzare con (applicazione) Used for easy transfer of liquids or powders
Product Type Transfer/Weighing Funnel