Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Glass Straight-Sided Jars with Pulp/Vinyl-lined Caps
Catalog Number 11954968
Click to view available options
Capacità:
16 oz., 473 mL
Altezza (sistema imperiale):
3.7 in.
Imballaggio:
Convenience
Wide-mouth design for efficient addition and removal of contents
All 32-ounce jars are packed in corrugated cartons with divider cells.
Capacità 16 oz., 473 mL
Rivestimento interno chiusura Pulp/Vinyl
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 89-400 mm
Tipo di chiusura Cap
Diametro (sistema metrico) 91 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type Straight Sided Jar
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 3.5 in.
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Include Cap
Materiale Soda Lime Glass
Imballaggio Convenience
Colore chiusura Black
Chiarezza Clear
Certificazione/Conformità USP Type III and ASTM E438, Type II Requirements
Bocca Wide
Forma Round