Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Individually-Wrapped Plastic Serological Pipets
Codice prodotto. 16448965 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Graduazioni negative:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Graduazioni negative unitSize
16448965 10 mL 0.1 mL 3 mL pezzi 200
16458965 1 mL 0.1 mL 0.3 mL pezzi 1000
16468965 1 mL 0.01 mL 0.3 mL pezzi 1000
16488965 25 mL 0.2 mL 10 mL pezzi 200
16408975 5 mL 0.1 mL 2 mL pezzi 200
16498965 50 mL 0.5 mL 10 mL pezzi 100
16478965 2 mL 0.01 mL 0.3 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16448965 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 5690010110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Irradiation sterilized and suitable for tissue culture work.
  • Have uniform pulled or molded tips and beveled or molded top ends with cotton plugging
  • Two rings near top denote that small amount remaining in tip after delivery must be blown out and added to main volume delivered
  • 5mL size now has two-piece design
  • Color-coded packaging makes choosing correct pipet size quick and accurate
  • Calibrated “To Deliver” to tip
Order Info
Paper/plastic individual wraps overpacked in dispensing shelf packs
Compliance
Designed from ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Calibrato Yes
Certificazione/Conformità ASTM E934
Diametro (sistema metrico) esterno 1.5 mm
Materiale Plastic
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) For tissue culture work
Graduato
Graduazioni 0.1 mL
Graduazioni negative 3 mL
Quantità 50/Pk., 200/Cs.
Tolleranza ±0.2 mL
Tipo di imballaggio Individually Wrapped
Volume (sistema imperiale) 0.33 oz.
Colore Orange
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo Pipetta sierologica