Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Individually-Wrapped Plastic Serological Pipets
Codice prodotto. 16488965 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Graduazioni negative:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Graduazioni negative unitSize
16488965 25 mL 0.2 mL 10 mL pezzi 200
16458965 1 mL 0.1 mL 0.3 mL pezzi 1000
16468965 1 mL 0.01 mL 0.3 mL pezzi 1000
16448965 10 mL 0.1 mL 3 mL pezzi 200
16408975 5 mL 0.1 mL 2 mL pezzi 200
16498965 50 mL 0.5 mL 10 mL pezzi 100
16478965 2 mL 0.01 mL 0.3 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16488965 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 5690025210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Irradiation sterilized and suitable for tissue culture work.
  • Have uniform pulled or molded tips and beveled or molded top ends with cotton plugging
  • Two rings near top denote that small amount remaining in tip after delivery must be blown out and added to main volume delivered
  • 5mL size now has two-piece design
  • Color-coded packaging makes choosing correct pipet size quick and accurate
  • Calibrated “To Deliver” to tip
Order Info
Paper/plastic individual wraps overpacked in dispensing shelf packs
Compliance
Designed from ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Calibrato Yes
Certificazione/Conformità ASTM E934
Diametro (sistema metrico) esterno 1.5 mm
Materiale Plastic
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) For tissue culture work
Graduato
Graduazioni 0.2 mL
Graduazioni negative 10 mL
Quantità 50/Pk., 200/Cs.
Tolleranza ±0.5 mL
Tipo di imballaggio Individually Wrapped
Volume (sistema imperiale) 0.84 oz.
Colore Green
Volume (sistema metrico) 25 mL
Tipo Pipetta sierologica