Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Flat Disk Septa for Screw-Thread Closures
Codice prodotto. 12814871
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
15-425 mm
18-400 mm
24-400 mm
Diametro (sistema imperiale):
0.5 in.
0.7 in.
Materiale:
PTFE-faced Red Rubber
PTFE-faced Silicone Rubber
Spessore (sistema imperiale):
0.06 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Diametro (sistema imperiale) Materiale Spessore (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12814871 15-425 mm 0.5 in. PTFE-faced Silicone Rubber 0.06 in. pezzi 144
17791078 15-425 mm 0.5 in. PTFE-faced Red Rubber 0.06 in. pezzi 144
12803663 18-400 mm 0.7 in. PTFE-faced Silicone Rubber 0.06 in. pezzi 144
11833855 24-400 mm 0.7 in. PTFE-faced Silicone Rubber 0.06 in. pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12814871 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 7381815
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PTFE faced septa provides barrier for product contact
  • Good resealability
  • Red rubber thickness: 0.06 in.
  • PTFE Thickness: 0.002 in.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Materiale PTFE-faced Silicone Rubber
Quantità 144 Cs.
Spessore (sistema metrico) 1.5mm
Spessore (sistema imperiale) 0.06 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Screw thread vial closure
Dimensione chiusura 15-425 mm
Diametro (sistema metrico) 15 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Forma Rotondo
Product Type Septa