Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ EPA Water Analysis Vial, Without Closure
These clear and amber screw thread EPA vials for the collection and storage of water samples comply with the guidelines for establishing test procedures for the analysis of pollutants.
660.00€ - 845.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Tipo di chiusura Screw Cap
Certificazione/Conformità EPA 601, 602, 603, 604
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Volume (sistema metrico) N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Volume (sistema metrico) N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
12703077
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
60958A-4
Clear 20 mL 144
660.00€
pezzi 432
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12713077
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
60958A-6
Clear 30 mL 144
750.00€
pezzi 432
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13080013
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
60958A-912
Clear 40 mL 144
780.00€
pezzi 432
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13111643
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
60958A-16
Clear 60 mL 144
845.00€
pezzi 144
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clear EPA vials are Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing and amber EPA vials are converted from Type I, 51 expansion borosilicate glass tubing
  • While vials are not pre-cleaned, they are packaged in a plastic shrink wrap module, lehr-clean, as they come from the end of the production lehr and then are placed into a corrugated shelf-pack
  • Open-top closures and PTFE-faced silicone septa or solid-top PFTE-faced white rubber-lined closures are available separately
Compliance
Vials comply with guidelines for establishing test procedures for analyzing pollutants in water (Ref. U.S. EPA Methods 601, 602, 603, and 604).
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
Screw Cap
EPA 601, 602, 603, 604