Learn More
DWK Life Sciences Beute per colture con frangiflutti KIMAX™
Codice prodotto. 10181512
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10181512 250 mL pezzi 6
11720734 250 mL Pezzo
11710734 125 mL Pezzo
10769024 500 ml pezzi 6
11730734 500 ml Pezzo
11740734 1000 mL Pezzo
10520403 1000 mL pezzi 6
10266872 2000 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10181512 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 25630250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-03-2027
Per la fermentazione, la crescita e la coltivazione di colture cellulari e per procedure di ingegneria genetica
For fermentation, cell culture growth and cultivation, and genetic engineering procedures
  • Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange
  • Neck O.D.: 25mm (1 in.) for 125mL size; all others are Neck O.D.: 38mm (11/2 in.)
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.5 in.
Diametro (sistema metrico) base 82 mm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Per la fermentazione, la crescita e la coltivazione, nonché per procedure di ingegneria genetica e per agitatori rotanti o a moto alternato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary and Reciprocating Shakers
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema metrico) 14.2 cm
Stile collo Plain fire-polished
Product Type Shaker Flask
Superficie di scrittura Robusta marcatura in ceramica smaltata bianca
Autoclavabile Sì
Graduated No
Mouth Style Rimmed
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Con frangiflutti
Diametro (sistema metrico) esterno 38 mm
Dimensione chiusura 38 mm
Quantità 6 Ea.