Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Filtering Flasks
Designed to afford maximum strength
Marca:  DWK Life Sciences 270504000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15332324
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Heavy walled
  • Necks tooled for uniform stopper fit with a thick flat flange
  • Without side tabulation
  • Durable, white ceramic enamel scale to indicate approximate volume
Certifications
ASTM Specification E1406, Type I requirements
Specifica
Specifica
ASTM, E1406, Type I
4 L
150 to 500 mL
14.96 in.
20.8 cm
8.18 in.
Borosilicate Glass
250 mL
38 cm
12