Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Provette per centrifuga a fondo conico in vetro: Capacità 10 ml
Codice prodotto. 11828462
Cambia vista
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Sì
Materiale:
Borosilicate Glass
Heavy-duty Kimax Glass
Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Tipo di chiusura:
Not Included
Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 125
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Monouso Materiale Lunghezza (sistema metrico) Tipo di chiusura Dimensione della confezione
11828462 Sì Vetro borosilicato 114 mm Not Included pezzi 125
11835801 Reusable Heavy-duty Kimax Glass 116 mm Screw Cap pezzi 12
11805771 Reusable Borosilicate Glass 117 mm Not Included pezzi 6
11888462 Reusable Borosilicate Glass 108 mm Not Included pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11828462 Fornitore DWK LIFE SCIENCES™ N. del fornitore 7378510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    110.90€ / pezzi 125
    Risparmia 18.10€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provette idonee alla centrifugazione fino a 2980 RCF. Le provette per centrifuga a fondo conico in vetro KIMAX™ sono incapsulate con plastica termoretraibile in vassoi modulari per l'igiene e la sicurezza. Prodotte in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili a espansione 51.
Provette idonee alla centrifugazione fino a 2980 RCF. Le provette per centrifuga a fondo conico in vetro KIMAX™ sono incapsulate con plastica termoretraibile in vassoi modulari per l'igiene e la sicurezza. Prodotte in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili a espansione 51.
  • Fondo di forma conica
  • Provette in vetro borosilicato, requisiti conformi alle specifiche ASTM E438, Tipo I, Classe A o B
Specifica
Calibrazione Nessuno
Certificazione/Conformità USP, ASTM E 438
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Monouso Sì
Materiale Vetro borosilicato
Dimensioni filo 15-415
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 114 mm
Forma del fondo Profilo conico
Tipo di chiusura Not Included
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Graduated Nessuno
Product Type High-strength Centrifuge Tube
RCF max 2980 xG