Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KIMAX™ Dissolution Test Vessel
Codice prodotto. 15103006 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15103006 160 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15103006 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 337301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    273.18€ / pezzi 2
    Risparmia 16.82€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
KIMBLE™ KIMAX™ Dissolution Test Vessel is designed for drug bioavailability dissolution testing. Constructed of borosilicate glass with a round bottom, it provides reliable performance for pharmaceutical dissolution studies.
  • Constructed of borosilicate glass for superior chemical resistance
  • Round bottom design supports consistent dissolution testing conditions
  • Suitable for drug bioavailability dissolution testing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Drug bioavailability dissolution testing
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Product Type Dissolution Test Vessel
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 108 mm