Learn More
DWK Life Sciences Becher KIMAX™ per impieghi gravosi
Codice prodotto. 31781809 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31781809 2000 ml pezzi 8
11756333 250 ml pezzi 12
11780694 400 ml pezzi 12
31781806 1000 ml pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Non è consigliato l'uso su piastre riscaldanti con gradienti termici o in assenza di agitazione.
Codice prodotto. 31781809 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 140052000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Non è consigliato l'uso su piastre riscaldanti con gradienti termici o in assenza di agitazione.
La solida realizzazione ne prolunga la durata
Heavy construction prolongs life
  • With pouring spout
  • With marking spot
  • Have white graduations for approximating volume
  • Accurate to ±5%
  • Thick, uniform walls with extra wall thickness in tooled top rim
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo II di ASTM™ E 960.
Specifica
Accuracy ±5%
Capacità (sistema imperiale) 67.62 oz.
Diametro (sistema imperiale) esterno 5.11 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 13 cm
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale Vetro borosilicato (tipo 1)
Da utilizzare con (applicazione) Per una maggiore resistenza meccanica e durata, maggiore sicurezza per l'uso in condizioni estreme come lavaggio meccanizzato e manipolazione aggressiva
Intervallo di graduazione Da 200 a 1800 ml
Altezza (sistema imperiale) 7.48 in.
Altezza (sistema metrico) 19 cm
Include Beccuccio
Incrementi 200 ml
Tipo di etichetta Marcatura in finitura opaca
Quantità Confezione da 4
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Sì
Certificazione/Conformità ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Scale Doppia graduazione bianca
Stile Heavy Wall