Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Borosilicate Glass Tubes with Plain End
Codice prodotto. 16355805
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6 mm
25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
150 mm
Capacità (sistema metrico):
0.7 mL
55 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 288
pezzi 720
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) unitSize
16355805 25 mm 150 mm 55 mL pezzi 288
11302510 6 mm 50 mm 0.7 mL pezzi 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16355805 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4506025150
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Without marking spot
  • Culture tubes made from KG-33 glass feature fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance
  • Designed from ASTM™ specification E982, Type IV requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E982, Type IV
Tipo di design Plain
Capacità (sistema metrico) 55 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Tipo di etichetta None
Diametro (sistema metrico) 25 mm