Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori tissutali Kontes™ Duall™
Codice prodotto. 11854005
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
0.03 once, 1 ml
0.1 once, 3 ml
Include:
Pestello e provetta in vetro smerigliato
Size:
20
21
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Include Size unitSize
11854005 0.03 once, 1 ml Pestello e provetta in vetro smerigliato 20 Pezzo
10545115 0.1 once, 3 ml Pestello e provetta in vetro smerigliato 21 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11854005 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 8854500020
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combined conical and cylindrical surfaces improve grinding efficiency
  • Azionabile da motorino
  • Scelta tra provette in vetro smerigliato o liscio con pestello in PTFE inserito nello stelo in acciaio inox
  • Le provette e i pestelli intercambiabili hanno una tolleranza di 0.004 - 0.006 pollici (0.10 - 0.15 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.03 once
Tolleranza (sistema imperiale) 0.004 to 0.006 in.
Tolleranza (sistema metrico) Da 0.1 a 0.15 mm
Diametro (sistema metrico) albero 6 mm
Diametro (sistema imperiale) albero 0.23 in.
Capacità (sistema metrico) 1 ml
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per tessuti connettivi quali muscoli, cuore e polmoni
Include Pestello e provetta in vetro smerigliato
Lunghezza albero (sistema imperiale) 6.1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 3.14 in.
Lunghezza albero (sistema metrico) 155 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 80 mm
Diametro provetta esterno (sistema imperiale) 0.51 in.
Diametro provetta esterno (sistema metrico) 13 mm
Capacità 0.03 once, 1 ml
Size 20