Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Codice prodotto. 12903351 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Capacità della colonna:
4 mL
8 mL
16 mL
24 mL
40 mL
Quantità:
10/Cs.
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Capacità della colonna Quantità Dimensione della confezione
12903351 500 mm 40 mL Each Pezzo
12923341 100 mm 8 mL Each Pezzo
11792354 500 mm 40 mL 10/Cs. pezzi 10
11782354 300 mm 24 mL 10/Cs. pezzi 10
12963341 200 mm 16 mL Each Pezzo
11772354 200 mm 16 mL 10/Cs. pezzi 10
11762354 100 mm 8 mL 10/Cs. pezzi 10
12983341 300 mm 24 mL Each Pezzo
12903341 50 mm 4 mL Each Pezzo
11752354 500 mm 4 mL 10/Cs. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 12903351 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 4204011050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.65€
    37.70€ / pezzi 1
    Risparmia 7.95€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
  • Durable borosilicate glass
  • With flow adapters
  • Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
  • Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
  • Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
  • Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
  • Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
  • Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
Specifica
Pressione max 14.5 psi
Dimensione del poro 20 μm
Capacità della colonna 40 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Borosilicate Glass Type I Class A
Support Material HDPE
Tipi di connettore Male luer lock
Area intersezionale 0.79cm3
Metodo di sterilizzazione 2N NaOH or 100% Ethanol
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 to 50°C
Quantità Each
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media
Con tappo Yes
Tipo Economy Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm