Learn More
DWK Life Sciences Pestello per pellet Kontes™ Pestle™ per microprovette
Codice prodotto. 14824171
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
Materiale:
Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Polypropylene
RNase-, DNase-, pyrogen-free
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale unitSize
14824171 1.5 mL Polypropylene pezzi 500
17700888 0.5 mL RNase-, DNase-, pyrogen-free pezzi 100
13111074 1.5 mL Esenti da RNasi, DNasi, apirogene pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 14824171 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 7495101501
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Pellet Pestle
  • Choose autoclavable polypropylene or RNase-, DNase-, pyrogen-free material (manufactured under M5.5 [Class 10,000] cleanroom conditions)
  • Individually wrapped
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Materiale Polypropylene
Product Type Microtube
Senza Dnasi Yes
Capacità 0.05 oz., 1.5mL