Learn More
DWK Life Sciences Pestello per pellet Kontes™ Pestle™ per microprovette
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescription
For use with Pellet Pestle
- Choose autoclavable polypropylene or RNase-, DNase-, pyrogen-free material (manufactured under M5.5 [Class 10,000] cleanroom conditions)
- Individually wrapped
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema imperiale) | 0.01 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Materiale | RNase-, DNase-, pyrogen-free |
| Product Type | Microtube |
| Senza Dnasi | Yes |