Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Tissue Grinders
Codice prodotto. 17740888
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
0.33 oz., 10mL
1.01 oz., 30mL
Graduazioni:
1 to 9mL
2 to 25mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Graduazioni Dimensione della confezione
17740888 1.01 oz., 30mL 2 to 25mL Pezzo
17730888 0.33 oz., 10mL 1 to 9mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17740888 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 8855100022
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With serrated PTFE pestle and graduated tube
  • Radial serrations on the lower portion of PTFE pestle deliver homogenate into cylindrical portion of tube
  • Stainless-steel pestle shaft
  • Graduations fused into the glass tube
  • Tubes and pestles are interchangeable
Specifica
Size 22
Diametro (sistema imperiale) albero 0.23 in.
Diametro (sistema metrico) albero 6mm
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Product Type Pestle and Graduated Tube
Graduazioni 2 to 25mL
Lunghezza (sistema imperiale) pestello 8.85 in.
Lunghezza pestello (sistema metrico) 225mm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 6.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 160mm
Capacità 1.01 oz., 30mL