Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ Round Bottom Three Neck Heavy Wall Distilling Flasks
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescription
- Three-neck heavy wall round bottom flask with Standard Taper outer joints
- Vertical side necks for versatile apparatus assembly
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
- Conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
- Referenced to ASTM Method D1744
Spécification
Spécification
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 5.11 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | Standard taper outer joint |
| Stile collo | Vertical |
| N. di posizioni | 3 |
| Product Type | Distilling Flask |
| Giunto rastremato standard | 24/40 Center, 24/40 side |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?