Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Linear HDPE Stoppers
Closed bottom end fits the standard taper neck
Marca:  DWK Life Sciences 28160R-13
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15331591
  • 35.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Closed bottom end fits the standard taper neck
  • Heavy-duty Polyethylene stopper
  • Flange on stopper protects glass
Specifica
Specifica
Yellow, Blue
13
13
Stopper
Used as replacement parts for items that are ground to standard taper stopper dimensions
HDPE