Descrizione
- Kimax-51™ glass construction for superior chemical resistance
- United States Pharmacopeia (USP) Type I borosilicate glass
- Score-break design for easy opening, no ampule file needed
- Tip seal for maximum solution stability
- Short-stem format for convenient handling and storage
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Prescored Ampule |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.2 cm |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.47 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 61 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6.1cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) corpo | 3cm |
| Vedi altri risultati |