Learn More
Kimberly-Clark™ Salviette Kleenex™
Codice prodotto. 15351677
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
18.60 x 10.80 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 5280
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15351677 18.60 x 10.80 cm pezzi 5280
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15351677 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7432
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Le salviette Kleenex™
  • Perfette in ambienti sanitari ad alta affluenza
  • Scatola pop-up portatile.
  • Certificate FSC
  • Scatola pop-up portatile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviette di tessuto
Lunghezza (sistema imperiale) 10.62 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.60 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10.62 in
Larghezza (sistema metrico) 10.80 cm
Materiale Salvietta di carta riciclata
Colore Bianco
Monouso Sì
Dimensioni (L x P) 18.60 x 10.80 cm
Quantità confezione 80 fogli/confezione
Strato Multi-velo
Sterilità Non sterile