Learn More
Kimtech™ Kimtech™ G3 NxT Nitrile Guanti
Codice prodotto. 17817055
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Large
Large+
Medium
Small
X-Large
X-Small
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17817055 Medium pezzi 1000
17807055 X-Small pezzi 1000
17827055 Small pezzi 1000
17897035 Large pezzi 1000
17807045 X-Large pezzi 1000
17887045 Large+ pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17817055 Fornitore Kimtech™ N. del fornitore 62992
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.20€
    303.15€ / pezzi 1000
    Risparmia 282.05€
    48% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I guanti in nitrile Kimtech™ G3 NxT garantiscono protezione, sicurezza e igiene in moltissime applicazioni in camera bianca, offrendo una protezione eccellente in caso di necessità.
I guanti in nitrile forniscono alti livelli di pulizia e sono testati in modo rigoroso per garantire la conformità normativa; sono per questo adatti agli ambienti delle camere bianche di classe ISO 3 o superiore.Il materiale polimerico sintetico in nitrile è progettato per essere comodo e affidabile, con polpastrelli goffrati per una presa ottimale e un'impermeabilità eccellente che per ridurre il rischio di microfori. I guanti sono ambidestri e presentano polsini bordati per essere indossati più facilmente e offrire una maggiore resistenza, senza pericolo di strappare il materiale.I nostri guanti di sicurezza in nitrile non sterili sono anche privi di silicone, lattice e polveri. L'assenza di lattice naturale riduce il rischio di reazioni di TIPO 1 associate ai guanti proteggendo l'utilizzatore e l'applicazione; i guanti sono in grado di dissipare le cariche elettrostatiche durante l'uso e sono pertanto adatti ai processi e ai componenti sensibili.I guanti Kimtech™ G3 NxT in nitrile da camera bianca assicurano comodità e protezione alle mani, per condurre attività di ricerca senza rischi di contaminazione. I guanti sono progettati con certificazione DPI Cat III conformemente alla direttiva UE 2016/425 e sono forniti in una confezione di polietilene compatibile con la camera bianca, per essere facilmente integrati nelle procedure quotidiane. È di fondamentale importanza seguire tutte le istruzioni d'uso, le leggi e le normative sull'utilizzo di ciascun prodotto, al fine di proteggere al meglio chi lo indossa. L'uso improprio dei dispositivi di protezione individuale può causare infortuni, lesioni o decesso. Al fine di scegliere e utilizzare il prodotto più adeguato, si consiglia di consultare un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo prodotto è idoneo alla vendita nell'Unione Europea. Le singole unità non possono essere vendute separatamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 1 (ISO 3)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Colore White
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Powdered Powder Free
Product Type Controlled Environment Gloves
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001 and ISO 13485
Modello 62992-40
Forza di trazione 18 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm