Learn More
Kimtech™ Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Guanti In Nitrile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17857045
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Dimensione della confezione:
300 paia
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17857045 8 300 paia
17817045 6 300 paia
17827045 6.5 300 paia
17847045 7 300 paia
17837045 7.5 300 paia
17897045 8.5 300 paia
17877045 9 300 paia
17867045 10 300 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17857045 Fornitore Kimtech™ N. del fornitore 11825
Support a Safer, More Efficient Laboratory
Usa il codice promozionale 28026
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I guanti Kimtech™ G3 Sterling™ sterili in nitrile specifici per mano sono certificati DPI di Categoria III per camere bianche e sono adatti a varie applicazioni complesse.
I guanti specifici per mano sono fabbricati in nitrile sterile per un migliore controllo della contaminazione e per garantire conformità a una serie di rigorose condizioni normative.Questi guanti privi di polveri sono idonei all'uso nelle camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 Grado A o superiore e, grazie alla vestibilità confortevole, sono perfetti da indossare doppi. Se indossati doppi, i guanti in nitrile offrono sensibilità e destrezza simili a un singolo guanto in lattice, senza il rischio di reazioni allergiche di TIPO 1.I guanti in nitrile sono inoltre ecosostenibili grazie allo spessore ridotto e all'efficiente packaging di Kimtech™ (i guanti in nitrile da camera bianca sono forniti in confezioni da 300 paia), per ridurre i rifiuti mantenendo un alto livello di protezione. I polsini bordati aumentano ulteriormente la resistenza di questi guanti monouso e li rendono facili indossare e sfilare, mentre la finitura goffrata migliora la sensibilità e il controllo tattile.I guanti Kimtech™ G3 Sterling™ in nitrile sterili presentano inoltre un elevato livello di igiene pari a un massimo di 1.200 particelle > 0,5 μm/cm2 e un livello di endotossine massimo di 20 unità/paio. È di fondamentale importanza seguire tutte le istruzioni d'uso, le leggi e le normative sull'utilizzo di ciascun prodotto, al fine di proteggere al meglio chi lo indossa. L'uso improprio dei dispositivi di protezione individuale può causare infortuni, lesioni o decesso. Al fine di scegliere e utilizzare il prodotto più adeguato, si consiglia di consultare un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo prodotto è idoneo alla vendita nell'Unione Europea. Le singole unità non possono essere vendute separatamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Colore Gray
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Powdered Powder Free
Size 8
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 6 mil
Spessore (sistema metrico) 0.15 mm
Modello 11825-40
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm