Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G5 Guanti ambidestri in lattice - Naturale
I guanti Kimtech™ G5 ambidestri in lattice da camera bianca offrono una maggiore sensibilità, prestazioni superiori e un elevato controllo delle contaminazioni, per una protezione efficace in caso di necessità.
Marca:  Kimberly-Clark Professional™ HC4411
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.50000kg
Codice prodotto. 10007321
  • 343.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 16-06-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High levels of contamination protection against micro-organisms, chemical splash, particles and extractables
  • Made from non-sterile and silicone-free natural rubber latex
  • Excellent tactile sensitivity and textured finish for handling in delicate processes, in both wet and dry conditions
  • Ambidextrous, powder-free, disposable and featuring a beaded cuff for added strength and easier donning
  • Efficient construction and cleanroom-ready packaging that minimises waste
Specifica
Specifica
ISO Class 5, ISO16604 , IEST-RP-CC005 EN374-1:2003, EN374-3:2003, AQL 1.5 / EN374-2 Level 2, ISO16604
Yes
Yes
Latex
Latex Gloves
Beaded/Rolled
30 cm
White
Exam
Yes
Powdered
Large
1000/Pk.