Learn More
Kimtech™ Kimtech Opal Guanti ambidestri in nitrile
Description
- Conformità garantita:- Prodotto di categoria III DPI certificato in conformità con il Regolamento (UE) n. 2016/425 e del Regolamento (UE) n. 2016/425, introdotto nella legislazione del Regno Unito e modificato, - EN ISO 374-1 Tipo B (KPT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche,- EN 374-4 Resistenza alla degradazione da agenti chimici,- EN ISO 374-5 Protezione da virus e microrganismi
- Formulato senza Tiurami, Tiazoli, Guanidine, Carbammati e senza aggiunta di solfuro
- Morbidi, comodi e facili da indossare
- I polpastrelli testurizzati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
- Colore scuro che migliora la concentrazione sull'attività
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 Micro Organism and Virus Protection |
| Accelerator Free | Yes |
| Applicazioni | Industrial, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Dark Blue |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Partially Textured |
| Finger Thickness (English) | 1.8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.18 mm |
| Show More |