Learn More
Kimberly-Clark™ Panni specialisti Kimtech
Codice prodotto. 10531163 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Strato:
A 1 velo
A 2 veli
Colore:
Bianco
Blu
Dimensioni (L x P):
30.7 x 42.6 cm (12.1 x 16.8 in.)
38 x 34 cm (15 x 13.4 in.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 160
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Strato Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10531163 A 2 veli Blu 30.7 x 42.6 cm (12.1 x 16.8 in.) pezzi 160
10748444 A 1 velo Bianco 38 x 34 cm (15 x 13.4 in.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10531163 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7644
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Questi panni di colore azzurro sono confezionati nel sistema mobile BRAG™
  • Perfetti per l'impiego ripetuto con solventi e agenti chimici
  • Confezionati nel sistema mobile BRAG™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviette
Lunghezza (sistema imperiale) 9.055 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.055 in
Larghezza (sistema metrico) 42.6 cm
Materiale Polypropylene
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 30.7 x 42.6 cm (12.1 x 16.8 in.)
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia ripetuta con sostanze chimiche e solventi, senza lasciare residui
Strato A 2 veli
Sterilità Non sterile