Learn More
Kimberly-Clark™ Panni specialisti Kimtech
Product Code. 10748444 Shop All Kimberly-Clark Professional Products
Change view
Click to view available options
Strato:
A 1 velo
A 2 veli
Colore:
Bianco
Blu
Dimensioni (L x P):
30.7 x 42.6 cm (12.1 x 16.8 in.)
38 x 34 cm (15 x 13.4 in.)
Unit Size:
Pezzo
pezzi 160
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Strato Colore Dimensioni (L x P) Unit Size
10748444 A 1 velo Bianco 38 x 34 cm (15 x 13.4 in.) Pezzo
10531163 A 2 veli Blu 30.7 x 42.6 cm (12.1 x 16.8 in.) pezzi 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10748444 Supplier Kimberly-Clark™ Supplier No. 7643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    190.37€ / pezzi 1
    Risparmia 374.63€
    66% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Questi panni di colore azzurro sono confezionati nel sistema mobile BRAG™
  • Perfetti per l'impiego ripetuto con solventi e agenti chimici
  • Confezionati nel sistema mobile BRAG™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Salviette per processo
Lunghezza (sistema imperiale) 13.77 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13.77 in
Larghezza (sistema metrico) 34 cm
Materiale Polipropilene
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 38 x 34 cm (15 x 13.4 in.)
Da utilizzare con (applicazione) Una gamma di panni ad alte prestazioni, disponibili in diverse varianti per attività specifiche in aree controllate come i trasporti, la sanità e la produzione
Strato A 1 velo
Sterilità Non sterile