Learn More
Kimtech™ Kimtech A5 Tuta sterile da camera bianca
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11398031
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
11398031 Medium pezzi 25
11388031 Small pezzi 25
11308041 Large pezzi 25
11318041 X-Large pezzi 25
11328041 2X-Large pezzi 25
11338041 3X-Large pezzi 25
11348041 4X-Large pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11398031 Fornitore Kimtech™ N. del fornitore 88801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.40€
    296.89€ / pezzi 25
    Risparmia 319.51€
    51% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tuta da camera bianca sterile con innovativa tecnologia CLEAN-DON™
  • Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425- Certificazione Tipo 5 e 6- Certificato di conformità per lotto disponibile online- Certificato di sterilità per lotto disponibile online
  • Adatte all'uso in ambienti e laboratori con camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Classe A, fornite con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa
  • Con tecnologia avanzata CLEAN-DON™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size Medium
Materiale Polipropilene SMS
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Stile della caviglia Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Collared
Tipo di cappa Unhooded
Tipo di chiusura Snap
Tipo di giuntura Stitched
Sterilità Sterile
Resistenza None
Certificazione/Conformità ISO 9001
Certifications/Compliance (Europe) EN 13034:2005 - Limited Splash Protection, EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex
Senza lattice
N. di tasche None