Learn More
Kimtech™ Kimtech A5 Tuta sterile da camera bianca
Descrizione
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425- Certificazione Tipo 5 e 6- Certificato di conformità per lotto disponibile online- Certificato di sterilità per lotto disponibile online
- Adatte all'uso in ambienti e laboratori con camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Classe A, fornite con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa
- Con tecnologia avanzata CLEAN-DON™
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | Small |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | SMS |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastic |
| Stile della caviglia | Elastic |
| Stile polso | Elastic |
| Stile collo | Collared |
| Vedi altri risultati |