Learn More
Kimtech™ A8 Clean Overalls
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15538881
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15538881 Small pezzi 25
15548881 Medium pezzi 25
15558881 Large pezzi 25
15568881 X-Large pezzi 25
15578881 2X-Large pezzi 25
15588881 3X-Large pezzi 25
15598881 4X-Large pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15538881 Fornitore Kimtech™ N. del fornitore 47691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.80€
    167.12€ / pezzi 25
    Risparmia 100.68€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Maintain ISO 7 Class C or higher cleanroom environments with breathable, ultra light overalls. Kimtech™ A8 Clean Overalls are made of a high performance, chemical resistant fabric and come in compressed packaging to save space in the gowning room.
  • High performance chemical resistant fabric
  • Innovative, ultra light fabric: 45 gsm
  • Breathable
  • Highly comfortable
  • Compressed packaging to save space in the gowning room
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size Small
Materiale SMS
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Stile della caviglia Elastic
Stile polso Thumb Loop
Stile collo Collared
Tipo di cappa Unhooded
Tipo di chiusura Zipper
Tipo di giuntura Stitched
Sterilità Non-sterile
Resistenza None
Tipo di colletto Standing
Certificazione/Conformità PPE Cat III Type 5/6 (Protection against particles/limited splash protection), EN1149-1:1995 Antistatic garment
Da utilizzare con (applicazione) Controlled Environments