Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ G3 NxT™ Guanti ambidestri in nitrile - Bianco
Usa il codice promo "20831" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I guanti in nitrile Kimtech™ G3 NxT™ garantiscono protezione, sicurezza e igiene in moltissime applicazioni in camera bianca, offrendo una protezione eccellente in caso di necessità. I guanti in nitrile forniscono alti livelli di pulizia e sono testati in modo rigoroso per garantire la conformità normativa; sono per questo adatti agli ambienti delle camere bianche di classe ISO 3 o superiore.Il materiale polimerico sintetico in nitrile è progettato per essere comodo e affidabile, con polpastrelli goffrati per una presa ottimale e un'impermeabilità eccellente che per ridurre il rischio di microfori. I guanti sono ambidestri e presentano polsini bordati per essere indossati più facilmente e offrire una maggiore resistenza, senza pericolo di strappare il materiale.I nostri guanti di sicurezza in nitrile non sterili sono anche privi di silicone, lattice e polveri. L'assenza di lattice naturale riduce il rischio di reazioni di TIPO 1 associate ai guanti proteggendo l'utilizzatore e l'applicazione; i guanti sono in grado di dissipare le cariche elettrostatiche durante l'uso e sono pertanto adatti ai processi e ai componenti sensibili.I guanti Kimtech™ G3 NxT™ in nitrile da camera bianca assicurano comodità e protezione alle mani, per condurre attività di ricerca senza rischi di contaminazione. I guanti sono progettati con certificazione DPI Cat III conformemente alla direttiva UE 2016/425 e sono forniti in una confezione di polietilene compatibile con la camera bianca, per essere facilmente integrati nelle procedure quotidiane.Taglie disponibili/Codici:XS - 62990S - 62991M - 62992L - 62993L+ - 62995XL - 62994 10 confezioni x 100 guanti ambidestri bianchi, M, (totale 1.000)
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 protezione da VIRUS e microrganismi- Certificato di analisi disponibile online
- Guanti monouso leader nel settore che offrono protezione, pulizia e qualità impareggiabili, forniti in una confezione idonea alla camera bianca che riduce al minimo i rifiuti.
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da moltissimi agenti contaminanti, inclusi virus, microorganismi e schizzi di sostanze chimiche.
- Ambidestri e sottoposti a test antistatici
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Sono privi di lattice naturale, silicone e polveri, riducendo il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da XS a XL.
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Colore | White |
Finitura esterna | Slick |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Powder Free |
Size | Medium |
Sterilità | Non-sterile |
Stile polso guanto | Beaded |
Vedi altri risultati |