Learn More
Kimtech™ Kimtech Xtra Guanti ambidestri in Nitrile viola
Description
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi- Idoneità al contatto alimentare
- Guanti extra lunghi leader nel settore che offrono protezione, pulizia e qualità imbattibili
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da numerose sostanze chimiche, inclusi i farmaci citotossici
- I guanti sono ambidestri e sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le apparecchiature
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 14001, ISO 9001, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex |
| Accelerator Free | Yes |
| Applicazioni | Industrial, Laboratory |
| AQL | 0.65 |
| Colore | Purple |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 6.3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
| Hand | Ambidestri |
| Show More |