Learn More
Kimtech™ Kimtech Xtra Guanti ambidestri in Nitrile viola
Codice prodotto. 11849620
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11849620 X-Large pezzi 50
11819620 X-Small pezzi 50
11839610 Small pezzi 50
11829620 Medium pezzi 50
11839620 Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11849620 Fornitore Kimtech™ N. del fornitore 97614
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I guanti Kimtech™ Xtra™ in Nitrile™ viola sono extra-linghi privi di lattice, silicone e polveri. I guanti sono dotati polpastrelli goffrati e polsini bordati per migliorare a sensibilità e la resistenza. Inoltre, sono approvati per il contatto alimentare.
  • Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi- Idoneità al contatto alimentare
  • Guanti extra lunghi leader nel settore che offrono protezione, pulizia e qualità imbattibili
  • L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da numerose sostanze chimiche, inclusi i farmaci citotossici
  • I guanti sono ambidestri e sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le apparecchiature
  • I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 14001, ISO 9001, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial, Laboratory
AQL 0.65
Colore Purple
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size X-Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 5.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Stile polso guanto Con bordino
Modello 97614
Forza di trazione After Aging: 21, Before Aging: 21
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm