Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Kimtech™ Comfort Guanti ambidestri in nitrile - Bianco
Kimtech™ Comfort ambidestri in nitrile sono stati pensati per massimizzare comfort, qualità e igiene, offrendo una protezione efficace in caso di necessità.
Marca:  Kimberly-Clark™ Professional 47674
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70000kg
Codice prodotto. 15322256
  • 13.45€ / pezzi 150
Data di spedizione prevista
dal fornitore 05-06-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La scarsa vestibilità e lo scarso comfort sono spesso citati come le ragioni più comuni del mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Per risolvere tale problema e contribuire alla sicurezza dei laboratori e dei luoghi di lavoro, i guanti Kimtech™ Comfort ambidestri in nitrile sono stati pensati per massimizzare comfort, qualità e igiene, offrendo una protezione efficace in caso di necessità.I comodi guanti in nitrile sono studiati in modo specifico per offrire protezione nelle applicazioni a basso rischio; i guanti sono non sterili e privi di polveri e presentano una finitura esterna liscia. I guanti sono ideali per l'uso in settori come biologia molecolare, biochimica, chimica analitica, virologia, genomica, proteomica e produzione farmaceutica non sterile.Il materiale in nitrile sintetico di alta qualità soddisfa i requisiti normativi per il contatto con gli alimenti e offre una protezione chimica più efficace rispetto al lattice, come dimostrano i test eseguiti su sei comuni agenti da laboratorio. I guanti Kimtech™ Comfort ambidestri in nitrile sono realizzati con una formulazione potenziata di nitrile che migliora il comfort e riduce la stanchezza delle mani. In più, sono del tutto privi di lattice.I guanti sono ambidestri e presentano polsini bordati per essere indossati più facilmente e offrire una maggiore resistenza, senza pericolo di strappare il materiale. Inoltre, i guanti dissipano le cariche elettrostatiche durante l'uso, sono disponibili in diverse taglie e conformi a numerosi standard di sicurezza.Taglie disponibili/Codici:XS - 47672S - 47673M - 47674L - 47675XL - 47676 10 cartoni x 150 guanti ambidestri bianchi, M, (totale 1.500)
  • Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 protezione da VIRUS e microrganismi- Idoneità al contatto alimentare
  • Offrono una protezione eccellente negli ambienti di laboratorio a basso rischio. Realizzati con un'innovativa tecnologia in nitrile studiata per i guanti che migliora il comfort e riduce la stanchezza delle mani.
  • Il design in nitrile permette di ottenere guanti comodi più resistenti e sottili rispetto ai modelli in lattice, con una protezione superiore da moltissimi agenti chimici. In aggiunta, i guanti sono idonei per il contatto alimentare.
  • Questi guanti ambidestri sono sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le attrezzature, e sono pensati per ridurre la contaminazione delle apparecchiature in vetro.
  • I guanti non sterili migliorano presa e sensibilità per un utilizzo più sicuro ed efficiente in settori come biologia molecolare, biochimica, chimica analitica, virologia, genomica, proteomica e produzione farmaceutica non sterile.
  • I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
  • Sono privi di lattice naturale, silicone e polveri, riducendo il rischio di irritazione della pelle.
  • Disponibili in varie misure, da XS a XL.
Specifica
Specifica
Yes
Medium
Non talcati
Type C
Nitrile
150/scatola
Bianco