Learn More
Salviette bianche per operazioni delicate Kimtech Science™
Codice prodotto. 17701868 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Codice prodotto. 17701868 Fornitore Kimberly Clark N. del fornitore 7557
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Assorbe i liquidi grazie ai veli multipli e intrappola la polvere rilasciando pochi residui. I panni per pulizia delicata Kimberly Clark™ Kimtech Scientific™ sono ideali per la pulizia di oggetti di vetro delicati, strumenti, superfici o parti.
Una gamma di panni ad alte prestazioni, idonei per laboratori a norma ISO di classe 4 o superiore.
Ideali per: pulizia di delicate vetrerie di laboratorio, superfici e parti di strumenti; assorbe i liquidi grazie ai veli multipli e rilascia pochi residui agevolando pulizie complesse.
Disponibili nei formati da 100 o 200 panni in carta bianca; scatola di erogazione con sistema flessibile a scomparsa per una maggiore protezione igienica durante gli spostamenti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wipe
Lunghezza (sistema metrico) 20  cm
Larghezza (sistema metrico) 21  cm
Materiale Carta
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Per assorbimento di liquidi o pulizia di vetri, strumenti, parti o superfici delicate.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ideale per ambienti di laboratorio ISO Classe 4 o superiori.
Quantità confezione 100 fogli x 24 scatole dispenser
Strato 2 strati