Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per solventi WypAll™
Codice prodotto. 17132242
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
30.4 x 15.2 cm
Dimensione della confezione:
6 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17132242 30.4 x 15.2 cm 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17132242 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    53.26€ / 6 rotoli
    Risparmia 101.74€
    65% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tecnologia e competenze premium con il sistema di pulizia WypAll™
  • Questi panni igienici WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Speciality Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 10.23 in.
Lunghezza (sistema metrico) 39.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Larghezza (sistema metrico) 26.4 cm
Materiale Synthetic Fiber
Colore White
Dimensioni (L x P) 30.4 x 15.2 cm
Formato Rotolo
Da utilizzare con (applicazione) Perfect for Infection Control in Busy Healthcare Environments
Da utilizzare con (apparecchiatura) WetTask™ Roll Wiper Dispenser Buckets (7918 and 7919)
Sterilità Non sterile