Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Panni per pulizia delicata Kimwipes™
Sfoglia Tutto Cole-Parmer ProdottiDescrizione
- Low-linting wipers absorb 18% more water and are 24% faster than the leading private label task wiper
- Ideal for surfaces, parts, instruments and lens cleaning in laboratories and research environments
- Will not scratch delicate surfaces when used wet
- Dispensed individually to reduce waste while minimizing lint, static buildup, and contamination
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per pulizia delicata |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 21.33 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 11.17 cm |
| Materiale | Tessuto |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Dimensioni (L x P) | 8.4 x 4.4 pollici (21.33 x 11.17 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per la pulizia di superfici, componenti, strumenti e lenti nei laboratori e nella ricerca |
| Vedi altri risultati |